Learn More
4-méthoxybenzhydrazide, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479923 50 g 50g
11469923 10 g 10g
11489923 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479923 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13015.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.90€
    126.65€ / 50g
    Économisez 21.25€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3290-99-1 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
4-Methoxybenzhydrazide is used as pharmaceutical intermediates and it is also involved in a variety of organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthoxybenzhydrazide est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et participe également à diverses synthèses organiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3290-99-1
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00017073
Clé InChI REKQLYUAUXYJSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzhydrazide, p-anisohydrazide, p-anisic hydrazide, p-anisoylhydrazine, 4-methoxybenzoic acid hydrazide, 4-methoxybenzoylhydrazine, anisoylhydrazine, anisic hydrazide, 4-methoxybenzene-1-carbohydrazide, p-anisic acid, hydrazide
CID PubChem 76792
Nom IUPAC 4-méthoxybenzohydrazide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzhydrazide
Point de fusion 136°C to 140°C
Quantité 50 g
Beilstein 389017
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%