Learn More
4-Méthoxybenzhydrol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11300064
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11300064 5 g 5g
11310064 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11300064 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00468.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 720-44-5 | C14H14O2 | 214.264 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 720-44-5
Formule moléculaire C14H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.264
Numéro MDL MFCD00014398
Clé InChI BEGZWXVLBIZFKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzhydrol, 4-methoxyphenyl phenyl methanol, 4-methoxybenzhydryl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy-.alpha.-phenyl, 4-methoxyphenyl phenylmethan-1-ol, 4-methoxy-phenyl-phenyl-methanol, mamp-oh resin, 4-methoxybenzohydrol, acmc-209olf, p-methoxybenzhydryl alcohol
CID PubChem 95375
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)-phénylméthanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzhydrol
Point de fusion 65°C to 68°C
Quantité 5 g
Beilstein 3202445
Poids de la formule 214.26
Pourcentage de pureté ≥98%