Learn More
Acide 4-méthoxybenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447657 5000 g 5000g
11437657 250 g 250g
11427657 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15697.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
4-Methoxybenzoic acid is used in oxidation and reduction of cytochrome c in solution through different self-assembled monolayers on gold electrodes using cyclic voltammetry. p-Anisic acid has antiseptic properties. It is also used as an intermediate in the preparation of more complex organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-méthoxybenzoïque est utilisé pour l’oxydation et la réduction du cytochrome c en solution par différentes monocouches auto-assemblées sur des électrodes en or à l’aide de la voltampérométrie cyclique. L’acide p-anisique possède des propriétés antiseptiques. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la préparation de composés organiques plus complexes.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 0,3 g/l. Soluble dans l’alcool, l’acétate d’éthyle et l’éther.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-09-4
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002542
Clé InChI ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
CID PubChem 7478
ChEBI CHEBI:40813
Nom IUPAC Acide 4-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzoic acid
Point de fusion 182°C to 185°C
Densité 1.385
pH 3 to 4
Point d’ébullition 275°C to 277°C
Point d’éclair 185°C (365°F)
Odeur Odorless
Quantité 5000 g
Beilstein 508910
Merck Index 14,666
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 0.3g/L. Soluble in alcohol,ethyl acetate and ether.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98%