Learn More
anhydride 4-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332406 25 g 25g
11322406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06180.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 794-94-5 | C16H14O5 | 286.283 g/mol
4-Methoxybenzoic anhydride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride 4-méthoxybenzoïque est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 794-94-5
Formule moléculaire C16H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 286.283
Numéro MDL MFCD00017175
Clé InChI YGMHIBLUWGDWKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzoic anhydride, p-anisic anhydride, p-anisic acid anhydride, benzoic acid, 4-methoxy-, anhydride, p-methoxybenzoic anhydride, 4-anisic anhydride, 4-methoxybenzoic acid anhydride, 4-methoxybenzoyl 4-methoxybenzoate, 4-methoxyphenyl anhydride, anisic anhydride
CID PubChem 69928
Nom IUPAC (4-méthoxybenzoyl) 4-méthoxybenzoate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzoic anhydride
Point de fusion 95°C to 99°C
Quantité 25 g
Beilstein 545712
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 286.29
Pourcentage de pureté 98%