Learn More
4-Méthoxybenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498486 5 g -
11408496 25 g 25g
11418496 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15945.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 874-90-8 | C8H7NO | 133.15 g/mol
4-Methoxybenzonitrile is used as raw material of parfum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthoxybenzonitrile est utilisé comme matière première du parfum.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-90-8
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00001818
Clé InChI XDJAAZYHCCRJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anisonitrile, p-anisonitrile, 4-cyanoanisole, benzonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzonitrile, 4-anisonitrile, p-anisylnitrile, p-cyanoanisole, p-methoxyphenyl cyanide, 4-methoxy benzonitrile
CID PubChem 70129
Nom IUPAC 4-méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzonitrile
Point de fusion 57°C to 61°C
Point d’ébullition 256°C to 257°C
Odeur Almond-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 508117
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxybenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzonitrile