Learn More
4-méthoxybenzophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10295120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10295120 25 g Flacon en verre 25g
10041120 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295120 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125740250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-94-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-94-9
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00008403
Clé InChI SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
CID PubChem 69146
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)-phénylméthanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzophenone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58°C to 63°C
Couleur Orange-jaune à blanc
Point d’ébullition 354°C to 356°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4COC6H5
Quantité 25 g
Beilstein 08, 159
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin