Learn More
4-Méthoxybenzophénone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486336 100 g 100g
11476336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23123.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-94-9 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
4-Methoxybenzophenone and its analogues showed diverse plant growth-regulating actions such as inhibition of shoot and root growth, induction of chlorosis, and a disturbance in phototropism or geotropism. It is also used as a photo polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthoxybenzophénone et ses analogues ont montré diverses actions régulatrices de la croissance végétale, telles que l’inhibition de la croissance des tiges et des racines, l’induction de chlorose et une perturbation du phototropisme ou du géotropisme. Il est également utilisé comme catalyseur de photopolymérisation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-94-9
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.248
Numéro MDL MFCD00008403
Clé InChI SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
CID PubChem 69146
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)-phénylméthanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzophenone
Point de fusion 60°C to 63°C
Point d’ébullition 354°C to 356°C
Quantité 100 g
Beilstein 1104713
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté ≥98%