Learn More
Chlorure de 4-méthoxybenzoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 100-07-2 |
| Formule moléculaire | C8H7ClO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | p-Anisoyl Chloride, 4-Anisoyl Chloride, 4-Methoxybenzoic Acid Chloride, 4-Methoxybenzoyl Chloride, 4-Methoxyphenylchloroform, Anisoyl Chloride, NSC 86125, Para-anisoyl Chloride, p-Methoxybenzoic Acid Chloride, p-Methoxybenzoyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.59 |
| Poids de la formule | 170.0135 |