Learn More
4-méthoxybenzoylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438546 25 g 25g
11428546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15973.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3672-47-7 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3672-47-7
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD00067889
Clé InChI IKEPUFCALLUUBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methoxyphenyl-3-oxopropanenitrile, 4-methoxybenzoylacetonitrile, 4'-methoxybenzoylacetonitrile, 4-methoxybenzoyl acetonitrile, pubchem10102, 4-cyanoacetyl anisole, maybridge1_004582, acmc-1agd6, p-methoxybenzoylacetonitrile, toslab 6389
CID PubChem 233398
Nom IUPAC 3-(4-méthoxyphényl)-3-oxopropanenitrile
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzoylacetonitrile
Point de fusion 125°C to 130°C
Quantité 25 g
Beilstein 743909
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 98%