Learn More
4-Méthoxybenzyl 3-Chlorométhyl-7-(2-phénylacétamido)-3-céphème-4-carboxylate, TRC
Code produit 30483236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483236 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30483236 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22608510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzyl 3-Chloromethyl-7-(2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylate
CAS 104146-10-3
Formule moléculaire C24 H23 Cl N2 O5 S
Quantité 10 g
Synonyme (6R,7R)-3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-[(2-phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester, (6R-trans)-7-Phenylacetamido-3-(chloromethyl)-3-cephem-4-carboxylic Acid p-Methoxybenzyl Ester, GCLE, Cephalosporin Impurity 6
Formule InChI InChI=1S/C24H23ClN2O5S/c1-31-18-9-7-16(8-10-18)13-32-24(30)21-17(12-25)14-33-23-20(22(29)27(21)23)26-19(28)11-15-5-3-2-4-6-15/h2-10,20,23H,11-14H2,1H3,(H,26,28)/t20-,23-/m1/s1
SMILES COc1ccc(COC(=O)C2=C(CCl)CS[C@@H]3[C@H](NC(=O)Cc4ccccc4)C(=O)N23)cc1
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)méthyl (6R,7R)-3-(chlorométhyl)-8-oxo-7-[(2-phénylacétyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 486.97
Poids de la formule 486.1016