Learn More
Alcool 4-méthoxybenzylique, 98%
Code produit 10468330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10468330 100 g Flacon en verre -
10051890 500 g Flacon en verre 500g
13468388 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10468330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159731000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 105-13-5 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-13-5
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00004653
Clé InChI MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
CID PubChem 7738
ChEBI CHEBI:86918
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)méthanol
SMILES COC1=CC=C(CO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzyl alcohol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 23.0°C to 25.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1125g/mL
Point d’ébullition 259.0°C
Point d’éclair 146°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CH2OH
Indice de réfraction 1.5430 to 1.5460
Quantité 100 g
Beilstein 06,897
Merck Index 15,658
Gravité spécifique 1.1125
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 1 volume of 50% alcohol,freely soluble in ether
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxybenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement