Learn More
Chlorure de 4-méthoxybenzyle (stabilisé), TRC
Code produit 30478465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26110525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzyl Chloride
CAS 824-94-2
Formule moléculaire C8 H9 Cl O
Quantité 25 g
Synonyme p-(Chloromethyl)-anisole, 1-(Chloromethyl)-4-(methyloxy)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Chloromethyl)-1-methoxybenzene, 4-(Chloromethyl)anisole, 4-(Chloromethyl)phenyl Methyl Ether, 4-Methoxybenzyl Chloride, 4-Methyloxybenzyl Chloride, NSC 172955, p-(Chloromethyl)(methoxy)benzene, p-(Chloromethyl)anisole, p-Anisyl Chloride, p-Methoxybenzyl Chloride, α-Chloro-4-methoxytoluene, α-Chloro-p-methoxytoluene, PMB-Cl
Formule InChI InChI=1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(CCl)cc1
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-4-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Poids de la formule 156.0342