Learn More
Isocyanate de 4-méthoxybenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10688021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10688021 1 g Flacon en verre -
10578883 5 g Flacon en verre 5g
11975681 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10688021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 319400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 56651-60-6 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56651-60-6
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.18
Numéro MDL MFCD00673064
Clé InChI QRBHVARIMDDOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzyl isocyanate, 1-isocyanatomethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl isocyanate, 4-methoxybenzylisocyanate, isocyanic acid, p-methoxybenzyl, benzene, 1-isocyanatomethyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl methanisocyanate, acmc-20amf5, p-methoxybenzylisocyanate, p-metoxybenzyl-isocyanate
CID PubChem 187910
Nom IUPAC 1-(isocyanométhyl)-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(CN=C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzyl isocyanate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point d’ébullition 90.0°C (0.6 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5305 to 1.5325
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 99%