Learn More
Isothiocyanate de 4-méthoxybenzyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388745 5 g 5g
11378745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12342.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3694-57-3 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
4-Methoxybenzyl isothiocyanate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-L’isothiocyanate de méthoxybenzyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, alcools et amines. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3694-57-3
Formule moléculaire C9H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 179.237
Numéro MDL MFCD00041117
Clé InChI IMFQYAJJXFXVMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxybenzene, 4-methoxybenzylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy, p-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy-benzene, chembl81201, 4-methoxybenzyl isothiocyanate 5gr, acmc-1cq6l
CID PubChem 123197
Nom IUPAC 1-(isothiocyanatométhyl)-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Densité 1.15
Point d’ébullition 132°C to 133°C (0.7 mmHg)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.5975
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2089549
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 179.24
Pourcentage de pureté 94%