Learn More
4-méthoxybenzyl isothiocyanate, TRC
Code produit 30464354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464354 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464354 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM226110100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzyl Isothiocyanate
CAS 3694-57-3
Formule moléculaire C9H9NOS
Quantité 100 mg
Synonyme 1-(Isothiocyanatomethyl)-4-methoxy-benzene, Isothiocyanic Acid p-Methoxybenzyl Ester, alpha-Isothiocyanato-p-methoxytoluene
Formule InChI InChI=1S/C9H9NOS/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-12/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(CN=C=S)cc1
Nom IUPAC 1-(isothiocyanatométhyl)-4-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 179.24
Poids de la formule 179.0405