Learn More
4-méthoxybenzyl isothiocyanate, TRC
Code produit 30481428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481428 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481428 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2261101G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzyl Isothiocyanate
CAS 3694-57-3
Formule moléculaire C9H9NOS
Quantité 1 g
Synonyme 1-(Isothiocyanatomethyl)-4-methoxy-benzene, Isothiocyanic Acid p-Methoxybenzyl Ester, alpha-Isothiocyanato-p-methoxytoluene
Formule InChI InChI=1S/C9H9NOS/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-12/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(CN=C=S)cc1
Nom IUPAC 1-(isothiocyanatométhyl)-4-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 179.24
Poids de la formule 179.0405