Learn More
4-méthoxybenzyl mercaptan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445107 5 g 5g
11455107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22542.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6258-60-2 | C8H10OS | 154.23 g/mol
4-Methoxybenzyl mercaptan is used to synthesize many ω-mercapto amino acids with side-chain lengths ranging from 3-5 methylene units. It is used as an internal standard in the Quantitative determination of wine polyfunctional mercaptans at the level of nanogram per liter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthoxybenzyl mercaptan est utilisé pour synthétiser de nombreux ω ;-mercaptoacides aminés de longueur de chaîne latérale allant de 3 à 5 unités méthylène. Il est utilisé comme étalon interne dans la détermination quantitative des mercaptans polyfonctionnels de vin au nanogramme par litre.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les oxydants, les acides, les bases, l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6258-60-2
Formule moléculaire C8H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 154.23
Numéro MDL MFCD00004871
Clé InChI PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzyl mercaptan, 4-methoxy-alpha-toluenethiol, 4-methoxybenzylmercaptan, 4-methoxyphenyl methanethiol, 4-methoxy benzylmercaptan, 4-methoxybenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, 4-methoxy, p-methoxybenzyl mercaptan, p-methoxybenzylthiol, p-methoxybenzylmercaptan
CID PubChem 80407
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)méthanethiol
SMILES COC1=CC=C(CS)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzyl mercaptan
Densité 1.112
Point d’ébullition 90°C to 95°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.5755
Quantité 5 g
Beilstein 471686
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 154.23
Pourcentage de pureté 98%