Learn More
4-Méthoxybenzylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497217 25 g 25g
11407227 100 g 100g
11417227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14999.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2393-23-9 | C8H11NO | 137.182 g/mol
4-Methoxybenzylamine is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used fine chemical intemediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-méthoxybenzylamine est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les industries pharmaceutique et agrochimique et les colorants. Elle est également utilisée comme intermédiaire chimique fin.
Solubilité
Il est très soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides, des chlorures acides, des anhydrides acides, des agents oxydants, des chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2393-23-9
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Numéro MDL MFCD00008122
Clé InChI IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzylamine, 4-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-methoxy, p-methoxybenzylamine, 4-methoxy-benzylamine, anisylamine, benzylamine, p-methoxy, 4-methoxybenzyl amine, 1-4-methoxyphenyl methanamine, 4-methoxyphenyl methylamine
CID PubChem 75452
ChEBI CHEBI:49837
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)méthanamine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzylamine
Point de fusion -10°C
Densité 1.053
Point d’ébullition 236°C to 237°C
Point d’éclair 114°C (237°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.546
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 508206
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité It is highly soluble in water.
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxybenzylamine
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzylamine
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.