Learn More
4-méthoxybenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11975271 500 mL Flacon en verre 500mL
10051120 25 mL Flacon en verre 25mL
10193410 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11975271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125785000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2393-23-9 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2393-23-9
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Clé InChI IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzylamine, 4-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-methoxy, p-methoxybenzylamine, 4-methoxy-benzylamine, anisylamine, benzylamine, p-methoxy, 4-methoxybenzyl amine, 1-4-methoxyphenyl methanamine, 4-methoxyphenyl methylamine
CID PubChem 75452
ChEBI CHEBI:49837
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)méthanamine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzylamine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 236.0°C to 237.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.5460 to 1.5480
Quantité 500 mL
Beilstein 13,606
Gravité spécifique 1.05
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxybenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.