Learn More
4-méthoxybenzylchlorure, 98 %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10449052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10449052 25 g 25g
10535481 5 g 5g
15264694 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10449052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 294170250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    161.65€ / 25g
    Économisez 32.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 824-94-2 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 824-94-2 , 584-08-7
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Numéro MDL MFCD00000915
Clé InChI MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzyl chloride, 4-methoxybenzylchloride, 1-chloromethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl chloride, p-anisyl chloride, alpha-chloro-4-methoxytoluene, p-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-4-methoxy, 4-chloromethyl anisole, anisole, p-chloromethyl
CID PubChem 69993
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzylchloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 117.0°C to 118.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5470 to 1.5490
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: slowly decomposes
Stabilisateur 1% K2CO3
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxybenzylchloride, stabilized
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.