Learn More
Chlorure de 4-méthoxybenzylmagnésium, 0,25M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420736 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15420736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54078.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 38769-92-5
Formule moléculaire C8H9ClMgO
Numéro MDL MFCD01311491
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 4-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, magnesium, chloro 4-methoxyphenyl methyl, p-methoxybenzylmagnesium chloride, 4-methoxy benzylmagnesium chloride, xhdyucuvuzsism-uhfffaoysa-m, 4-methoxybenzyl magnesium chloride, chloro 4-methoxyphenyl methyl magnesium, 4-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
Clé InChI XHDYUCUVUZSISM-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
Nom IUPAC Magnésium ; 1-méthanidyl-4-méthoxybenzène ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 180.91
CID PubChem 10965134
Poids de la formule 180.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,25 M dans 2-MeTHF