Learn More
4-Méthoxybiphényle, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354524 5 g 5g
11364524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354524 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01260.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 613-37-6 | C13H12O | 184.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-37-6
Formule moléculaire C13H12O
Poids moléculaire (g/mol) 184.24
Numéro MDL MFCD00014897
Clé InChI RHDYQUZYHZWTCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybiphenyl, 4-phenylanisole, p-methoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-methoxy, 4-methoxy-1,1'-biphenyl, anisole, p-phenyl, p-phenylanisole, 4-methoxy-biphenyl, biphenyl, 4-methoxy, 1-methoxy-4-phenyl-benzene
CID PubChem 11943
Nom IUPAC 4-methoxy-1,1'-biphenyl
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybiphenyl
Point de fusion 86°C to 90°C
Point d’ébullition 157°C (10 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2043157
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté ≥98%