Learn More
4’-méthoxybutyrophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499263 1 g 1g
11409273 5 g 5g
11419273 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499263 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11737.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4160-51-4 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4160-51-4
Formule moléculaire C11H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00027138
Clé InChI JLCDSZXBELPBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methoxybutyrophenone, 1-4-methoxyphenyl butan-1-one, p-methoxybutyrophenone, 4-methoxybutyrophenone, 1-butanone, 1-4-methoxyphenyl, butyrophenone, 4'-methoxy, 1-4-methoxyphenyl-1-butanone, 4-butyrylanisole, acmc-209jkw, 4'-methoxy-butyrophenone
CID PubChem 77810
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)butan-1-one
SMILES CCCC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methoxybutyrophenone
Point d’ébullition 124°C to 128°C (4 mmHg)
Indice de réfraction 1.539
Quantité 1 g
Beilstein 908286
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%