Learn More
Acide 4-méthoxycarbonyl-2-nitrobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15439637 1 g 1g
15449637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52863.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 85107-55-7 | C8H8BNO6 | 224.963 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85107-55-7
Formule moléculaire C8H8BNO6
Poids moléculaire (g/mol) 224.963
Numéro MDL MFCD01632202
Clé InChI SFEJGHJCGQNFQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid, methyl 4-dihydroxyboranyl-3-nitrobenzoate, 2-nitro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitro-phenyl boronic acid, methyl 4-borono-3-nitrobenzoate, acmc-209q4d
CID PubChem 2773493
Nom IUPAC Acide (4-méthoxycarbonyl-2-nitrophényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid
Point de fusion 160°C to 171°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.96
Pourcentage de pureté 97%