Learn More
Ester de pinacol de l’acide 4-(méthoxycarbonyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472190 5 g 5g
11462190 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11472190 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28942.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 171364-80-0 | C14H19BO4 | 262.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 171364-80-0
Formule moléculaire C14H19BO4
Poids moléculaire (g/mol) 262.11
Numéro MDL MFCD02179438
Clé InChI REIZEQZILPXYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacolate, 4-carbomethoxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-methoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid pinacol ester, methyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester
CID PubChem 2773500
Nom IUPAC methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 77°C to 81°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 262.11
Pourcentage de pureté 97%