Learn More
Acide 4-(méthoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440136
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440136 5 g 5g
15430136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52814.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32529-79-6 | C9H14O4 | 186.207 g/mol
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(méthoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (11 g/l à 25°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32529-79-6
Formule moléculaire C9H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 186.207
Numéro MDL MFCD06797561
Clé InChI ZQJNPHCQABYENK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid monomethyl ester, cis-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 1r,4r-4-methoxycarbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxycarbonyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 4-carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-4-carbomethoxycyclohexane-1-carboxylic acid, 1r,4r-4-methoxycarbonyl cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-1,4-cyclohexane dicarboxylic acid monomethyl ester
CID PubChem 296850
Nom IUPAC Acide 4-méthoxycarbonylcyclohexane-1-carboxylique
SMILES COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methoxycarbonyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (11g/L at 25°C).
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%