Learn More
4-(méthoxycarbonyl)phényl isothiocyanate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398445 5 g 5g
11388445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398445 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10474.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3662-78-0 | C9H7NO2S | 193.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3662-78-0
Formule moléculaire C9H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 193.22
Numéro MDL MFCD00041099
Clé InChI WIZODHILGBTPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-methoxycarbonylphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-20amez, #, 4-methoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 4-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate
CID PubChem 138002
Nom IUPAC methyl 4-isothiocyanatobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Point de fusion 46°C to 50°C
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2100504
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 193.23
Pourcentage de pureté ≥98%