Learn More
Acide 4-(méthoxycarbonyl)phénylboronique, TRC
Code produit 30467827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467827 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2616755G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid
CAS 99768-12-4
Formule moléculaire C8H9BO4
Quantité 5 g
Synonyme (4-Carbomethoxyphenyl)boronic Acid, 4-Carbomethoxybenzeneboronic Acid, 4-Methoxycarbonylbenzeneboronic Acid, Methyl 4-Boronobenzoate, Methyl p-Boronobenzoate, p-(Methoxycarbonyl)boronic Acid, p-(Methoxycarbonyl)phenylboronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
Nom IUPAC Acide (4-méthoxycarbonylphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 179.97
Poids de la formule 180.0594