Learn More
Chlorure de 4(-méthoxycarbonylbenzyl)triphénylphosphonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480337
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480337 25 g 25g
11460337 1 g 1g
11470337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21729.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1253-47-0 | C27H24ClO2P | 446.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1253-47-0
Formule moléculaire C27H24ClO2P
Poids moléculaire (g/mol) 446.91
Numéro MDL MFCD02683069
Clé InChI NKKAHXNONUTMEY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-methoxycarbonylbenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxycarbonyl-benzyltriphenylphosphoniumchloride, 4-methoxycarbonyl benzyl triphenylphosphonium chloride, 4-carbomethoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, methyl 4-triphenylphosphino methyl benzoate, chloride, acmc-1btgg, 4-methoxycarbonyl-benzyltriphenylphosphonium chloride, methyl alpha triphenylphosphonio-p-toluate chloride, 4-methoxycarbonyl-benzyl-triphenyl-phosphonium chloride
CID PubChem 18001058
Nom IUPAC {[4-(methoxycarbonyl)phenyl]methyl}triphenylphosphanium chloride
SMILES [Cl-].COC(=O)C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Point de fusion 230°C to 235°C
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 446.91
Pourcentage de pureté 97%