Learn More
4-méthoxychalcone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382096 5 g 5g
11392096 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03319.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 959-33-1 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 959-33-1
Formule moléculaire C16H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.286
Numéro MDL MFCD00017179
Clé InChI XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
Synonyme 4-methoxychalcone, e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl, 2-propen-1-one, 3-4-methoxyphenyl-1-phenyl-, 2e, phenyl p-methoxystyryl ketone, 4'-methoxybenzylideneacetophenone, 3-4-methoxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one
CID PubChem 641819
Nom IUPAC (E)-3-(4-méthoxyphényl)-1-phénylprop-2-en-1-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxychalcone
Point de fusion 73°C to 76°C
Quantité 5 g
Beilstein 978742
Poids de la formule 238.29
Pourcentage de pureté 97%