Learn More
4’-méthoxychalcone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Methoxychalcone is used as a precursor to prepare 3-(4-methoxy-phenyl)-3-morpholin-4-yl-1-phenyl-propan-1-one by reacting with morpholine in presence of heptanes as solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-méthoxychalcone est utilisé comme précurseur pour préparer le 3-(4-methoxy-phenyl)-3-morpholin-4-yl-1-phenyl-propan-1-one en réagissant avec la morpholine en présence d’heptanes comme solvant.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 4'-Methoxychalcone |
| Point de fusion | 101°C to 103°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 644640 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in dichloromethane and methanol. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 238.29 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.