Learn More
4’-méthoxychalcone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449687 100 g 100g
11304709 5 g 5g
11439687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22158.22
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 959-23-9 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
4-Methoxychalcone is used as a precursor to prepare 3-(4-methoxy-phenyl)-3-morpholin-4-yl-1-phenyl-propan-1-one by reacting with morpholine in presence of heptanes as solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthoxychalcone est utilisé comme précurseur pour préparer le 3-(4-methoxy-phenyl)-3-morpholin-4-yl-1-phenyl-propan-1-one en réagissant avec la morpholine en présence d’heptanes comme solvant.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 959-23-9
Formule moléculaire C16H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.286
Numéro MDL MFCD00008407
Clé InChI KJHHAPASNNVTSN-KPKJPENVSA-N
Synonyme 4'-methoxychalcone, 2e-1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, chembl34398, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one, e-1-4-methoxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, unii-bm45n45fiz, e-1-4-methoxy-phenyl-3-phenyl-propenone, 2-propen-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl-, 2e, 2-propen-1-one, 1-4-methoxyphenyl-3-phenyl
CID PubChem 641818
Nom IUPAC (E)-1-(4-méthoxyphényl)-3-phénylprop-2-en-1-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methoxychalcone
Point de fusion 101°C to 103°C
Quantité 100 g
Beilstein 644640
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 238.29
Pourcentage de pureté 97%