Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxychalcone |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 73°C to 78°C |
| Couleur | Jaune |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol |
| Poids de la formule | 238.29 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Methoxychalcone
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.