Learn More
Acide 4-triméthoxycinnamique, principalement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495506 100 g 100g
15446618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60144.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 830-09-1 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
It exerts anti-hyperglycemic/ hypoglycemic effect by stimulating insulin secretion from pancreas. It could be developed into a new potential therapeutic agent used in type 2 diabetic patients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il exerce un effet anti-hyperglycémique / hypoglycémique en stimulant la sécrétion d’insuline par le pancréas. Il a pu développé en un nouvel agent thérapeutique potentiel utilisé chez les patients diabétiques de type 2.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 830-09-1
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.187
Numéro MDL MFCD00004398
Clé InChI AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Synonyme 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
CID PubChem 699414
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxycinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 170°C to 173°C
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 178.18
Pourcentage de pureté 99%