Learn More
4-Methoxycinnamic acid, MedChemExpress
Code produit 16412569
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16412569 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16412569 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1387
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 4-Methoxycinnamic acid is detected as natural phenylpropanoid in A. preissii.
4-Methoxycinnamic acid is detected as natural phenylpropanoid in A. preissii.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxycinnamic acid
CAS 830-09-1
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H10O3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (280.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 178.18
Poids de la formule 178.18
Pourcentage de pureté 99.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation