Learn More
Acide 4-méthoxycinnamique, TRC
Code produit 30480931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480931 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480931 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2621501G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxycinnamic Acid
CAS 830-09-1
Formule moléculaire C10 H10 O3
Quantité 1 g
Synonyme 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, Cinnamic acid, p-methoxy- (6CI,8CI), 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid, 3-(4-Methoxyphenyl)propenoic acid, 4-Methoxycinnamic acid, 4-Methyoxycinnamic acid, 4'-Methoxycinnamic acid, Bernel hydro, NSC 5303, NSC 623437, O-Methyl-p-coumaric acid, p-Methoxycinnamic acid, (EZ)-4-Methoxycinnamic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H10O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-4+
SMILES COc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 178.18
Poids de la formule 178.063