Learn More
4-méthoxycoumarine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450274 25 g 25g
11440274 5 g 5g
11460274 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450274 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13670.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20280-81-3 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20280-81-3
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.171
Numéro MDL MFCD00017349
Clé InChI MLCMXDYMSAZNPC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 529426
Nom IUPAC 4-méthoxychromén-2-one
SMILES COC1=CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxycoumarin
Point de fusion 122°C to 125°C
Quantité 25 g
Beilstein 145960
Synonyme 4-methoxycoumarin, 4-methoxycourmarin, 4-methoxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methoxy, 2h-1-benzopyran-2-one,4-methoxy, 4-methoxy-2h-chromen-2-on, 4-methoxycoumarine, acmc-20amex, coumarin, 4-methoxy
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 98%