Learn More
4-Méthoxycoumarine, TRC
Code produit 30480184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480184 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480184 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM265363100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxycoumarin
CAS 20280-81-3
Formule moléculaire C10 H8 O3
Quantité 100 mg
Synonyme 4-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
Formule InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-12-9-6-10(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3
SMILES COC1=CC(=O)Oc2ccccc12
Nom IUPAC 4-méthoxychromén-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Poids de la formule 176.0473