Learn More
4-Méthoxycoumarine, TRC
Product Code. 30469214
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30469214 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30469214 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM265363500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxycoumarin
CAS 20280-81-3
Formule moléculaire C10 H8 O3
Quantité 500 mg
Synonyme 4-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
Formule InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-12-9-6-10(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3
SMILES COC1=CC(=O)Oc2ccccc12
Nom IUPAC 4-méthoxychromén-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Poids de la formule 176.0473