Learn More
4'-Methoxyflavonol, MedChemExpress
Description
4'-Methoxyflavonol is a synthesized flavone/flavonol with 1, 2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) bilayers.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Methoxyflavonol |
| CAS | 6889-78-7 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H12O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 6.4 mg/mL (23.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C1C=CC=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.26 |
| Poids de la formule | 268.26 |
| Afficher plus |