Learn More
4-Méthoxyindole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxyindole |
| CAS | 4837-90-5 |
| Formule moléculaire | C9H9NO |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-Methoxy-indole, 4-Methoxy-1H-indole, 4-Methoxyindole |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-3-8-7(9)5-6-10-8/h2-6,10H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc2[nH]ccc12 |
| Nom IUPAC | 4-méthoxy-1H-indole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.17 |
| Poids de la formule | 147.0684 |