Learn More
Acide 4-méthoxyphénylboronique, TRC
Code produit 30467923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467923 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467923 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2609451G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 5720-07-0
Formule moléculaire C7H9BO3
Quantité 1 g
Synonyme (4-Methoxyphenyl)boronic Acid, (4-Methoxyphenyl)boric Acid, 4-Anisylboronic Acid, [4-(Methyloxy)phenyl]boronic Acid, p-Anisylboronic Acid, p-Methoxybenzeneboronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)B(O)O
Nom IUPAC Acide (4-méthoxyphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
Poids de la formule 152.0645