Learn More
Fluorure de 4-méthoxymétanilyle, 97 %, Acros Organics
Code produit 10113580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10113580 10 g Flacon en verre 10g
10173620 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10113580 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148330100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-74-8
Formule moléculaire C7H8FNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 205.2
Numéro MDL MFCD00007417
Clé InChI SESLQGPHIQXYGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxymetanilyl fluoride, 3-amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride, 3-amino-4-methoxy benzene sulphonylfluoride, 3-amino-4-methoxyphenyl fluorosulfone, 3-amino-4-methoxy-benzenesulfonyl fluoride, 3-amino-4-methoxybenzenesulphonyl fluoride, 3-azanyl-4-methoxy-benzenesulfonyl fluoride, benzenesulfonylfluoride, 3-amino-4-methoxy, 3-amino-4-methoxybenzene-1-sulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 3-amino-4-methoxy
CID PubChem 96952
Nom IUPAC Fluorure de 3-amino-4-méthoxybenzènesulfonyl
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxymetanilyl fluoride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60°C to 65°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(NH2)SO2F
Quantité 10 g
Beilstein 14, II, 487
Poids de la formule 205.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxymetanilyl fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.