Learn More
Chlorhydrate de 4-(méthoxyméthyl)pipéridine, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15447907
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15447907 250 mg 250mg
11476690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15447907 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51020.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 916317-00-5 | C7H16ClNO | 165.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 916317-00-5
Formule moléculaire C7H16ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 165.66
Numéro MDL MFCD08062602
Clé InChI FLRDPZJPRQWKLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxymethyl piperidine hydrochloride, 4-methoxymethyl piperidine hcl, 4-methoxymethyl-piperidine hydrochloride, 4-methoxymethylpiperidine hydrochloride, 4-methoxymethyl-piperidinehydrochloride, acmc-20a6g3, methoxymethylpiperidinehydrochloride, methoxy-4-piperidylmethane, chloride, 4-methoxymethyl piperidinehcl, 4-methoxymethyl piperidinehydrochloride
CID PubChem 17218599
Nom IUPAC 4-(methoxymethyl)piperidine hydrochloride
SMILES Cl.COCC1CCNCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Quantité 250 mg
Poids de la formule 165.66