Learn More
Acide 4-méthoxynaphtalène-1-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461639 25 g 25g
15441639 1 g 1g
15451639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461639 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64432.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13041-62-8 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
Used in the preparation of α-aryl/pyridinyl ethanolamines as selective β3 adrenergic receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la préparation de α ; -aryl/pyridinyl éthanolamines comme sélective β ; 3 agonistes des récepteurs adrénergiques.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer à l’écart des acides et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13041-62-8
Formule moléculaire C12H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 202.209
Numéro MDL MFCD02575372
Clé InChI WRQHSQDGYYDRMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-1-naphthoic acid, 4-methoxy-naphthalene-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-methoxy, 1-naphthalenecarboxylicacid, 4-methoxy, 4-methoxynaphthalenecarboxylic acid, ksc181m4d, 4-methoxy-1-naphthalenecarboxylic acid
CID PubChem 765380
Nom IUPAC Acide 4-méthoxynaphtalène-1-carboxylique
SMILES COC1=CC=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxynaphthalene-1-carboxylic acid
Point de fusion 243°C to 247°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 2099800
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO and chloroform. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin