Learn More
Alcool 4-méthoxyphénéthylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10327751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10327751 10 g Flacon en verre 10g
10103391 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10327751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354050100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 702-23-8 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 702-23-8
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00002900
Clé InChI AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxyphenethyl alcohol, 4-methoxybenzeneethanol, benzeneethanol, 4-methoxy, p-methoxyphenethyl alcohol, 2-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, unii-3mwl5nze9k, 3mwl5nze9k, 4-2-hydroxyethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethanol
CID PubChem 69705
Nom IUPAC 2-(4-méthoxyphényl)éthanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCO
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenethyl alcohol
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28°C to 30°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 334°C to 336°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5360 to 1.538
Quantité 10 g
Beilstein 06, 906
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide après fusion
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.