Learn More
Chlorure de 4-méthoxybenzylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11946021 50 mL Flacon en verre AcroSeal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11946021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440800500
 Article restreint
Expédition estimée: 23-04-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenethylmagnesium chloride
CAS 211115-05-8, 109-99-9
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9250g/mL
Point d’ébullition 65.0°C
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C9H11ClMgO
Formule linéaire H3COC6H4(CH2)2MgCl
Numéro MDL MFCD01319915
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.925
Synonyme 4-methoxyphenethylmagnesium chloride, 4-methoxyphenethylmagnesium chloride solution, 2-4-methoxyphenyl ethylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, 4-methoxyphenethylmagnesium chloride 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-methoxyphenethylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI BAZYZLFGOBVFJO-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(CC[Mg]Cl)C=C1
Nom IUPAC Magnésium ;1-éthyl-4-méthoxybenzène ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 194.94
CID PubChem 16217188
Poids de la formule 194.94
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxyphenethylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.