Learn More
4-méthoxyphénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482617 250 g 250g
11472617 50 g 50g
11462617 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14845.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.70€
    37.65€ / 250g
    Économisez 4.05€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 150-76-5 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
4-Methoxyphenol is an active ingredient and used in dermatology. It is employed as a pharmaceutical drug in skin depigmentation. It is used as polymerization inhibitors. For example, in the radical polymerization of acryaltes and styrene monomers. It is also used as an intermediate in the preparationagrochemicals, liquid crystals. It acts as a stabilizer for the formulation of inks, toners and adhesives. It is mainly used as an additive for textile and leather industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthoxyphénol est un ingrédient actif et utilisé en dermatologie. Il est utilisé comme médicament pharmaceutique dans la dépigmentation cutanée. Il est utilisé comme inhibiteurs de polymérisation. Par exemple, dans la polymérisation radicalaire des acrylates et des monomères de styrène. Il est également utilisé comme intermédiaire dans les produits agrochimiques de préparation, cristaux liquides. Il agit comme un stabilisateur pour la formulation dʼencres, de toners et dʼadhésifs. Il est principalement utilisé comme additif pour les industries du textile et du cuir.
Solubilité
Soluble dans lʼacétone, lʼacétate dʼéthyle, lʼéthanol, lʼéther, le benzène et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé. Incompatible avec les halogènes et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150-76-5
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002332
Clé InChI NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
CID PubChem 9015
ChEBI CHEBI:69441
Nom IUPAC 4-methoxyphenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenol
Point de fusion 55°C to 58°C
Densité 1.55
Point d’ébullition 243°C to 246°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Quantité 250 g
Beilstein 507924
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,ethyl acetate,ethanol,ether,benzene and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté ≥98%