Learn More
4-méthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10605562 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10605562 1 kg 1kg
10294930 100 g 100g
10479620 500 g 500g
10012923 5 kg 5kg
15234624 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10605562 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126000010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 150-76-5 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-76-5 , 123-31-9
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00002332
Clé InChI NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
CID PubChem 9015
ChEBI CHEBI:69441
Nom IUPAC 4-methoxyphenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenol
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 56.0°C to 57.0°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 243.0°C
Point d’éclair 133°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Beilstein 06,843
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethyl acetate, 455g/100g ethyl alcohol - 426g/100g acetone (25°C), 70g/100g benzene - 3g/100g carbon tetrachloride, (25°C)
Viscosité 8.5 mPa.s (65°C)
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.