Learn More
Acide 4-méthoxyphénoxyacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497047 50 g 50g
11487047 10 g 10g
11407057 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14419.18
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1877-75-4 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1877-75-4
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00014360
Clé InChI BHFSBJHPPFJCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenoxyacetic acid, 2-4-methoxyphenoxy acetic acid, 4-methoxyphenoxy acetic acid, acetic acid, 4-methoxyphenoxy, p-methoxyphenoxyacetic acid, acetic acid, p-methoxyphenoxy, acetic acid, 2-4-methoxyphenoxy, p-methoxyphenoxy acetic acid, akos bb/0049, rarechem al bo 0321
CID PubChem 74649
Nom IUPAC Acide2-(4-méthoxyphénoxy)acétique
SMILES COC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenoxyacetic acid
Point de fusion 109°C to 113°C
Quantité 50 g
Beilstein 1874579
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 98%